Stampa…
Sodium toluene-4-sulphonate ≥90%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A19332.18 A19332.30
A19332.18EA 35.1 EUR
A19332.18 A19332.30
Sodium toluene-4-sulphonate ≥90%
Sodium toluene-4-sulphonate
Purity: 90+% CAS No.: 657-84-1 Molecular Formula: C7H7NaO3S Formula Weight: 194.19(anhy) Merck Reference: 14,9533 MDL No.: MFCD00798566
Formula: C₇H₇NaO₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00798566
CAS Number: 657-84-1
EINECS: 211-522-5
Merck Index: 14,9533