Stampa…
Dapsone 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,4'-Sulfonildianilina, 4,4'-Diaminodifenilsulfone
A18976.22 A18976.36
A18976.22EA 43.8 EUR
A18976.22 A18976.36
Dapsone 98%
Dapsone
Purity: 98% CAS No.: 80-08-0 Molecular Formula: C12H12N2O2S Formula Weight: 248.30 Odour: Odourless Melting Point: 175-178° Beilstein Reference: 788055 Merck Reference: 14,2822 MDL No.: MFCD00007887
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₂S
Peso molecolare: 248,31 g/mol
Punto di fusione: 175…178 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007887
CAS Number: 80-08-0
EINECS: 201-248-4
Merck Index: 14,2822