Bis(4-chlorophenyl)sulphone ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
4,4'-Dichloro diphenyl sulphone, 4-Chlorophenyl sulphone, 4,4'-sulphonylbis(chlorobenzene)
Purity: 99%
CAS No.: 80-07-9
Molecular Formula: C12H8Cl2O2S
Formula Weight: 287.17
Flash Point: 233°(451°F)
Melting Point: 147-150°
Boiling Point: 249-251°/10mm
Beilstein Reference: 2052955
MDL No.: MFCD00000619
Formula:
C₁₂H₈Cl₂O₂S Punto di ebollizione: 249…251 °C (10 mmHg) Punto di fusione: 147…150 °C Flash Pt: 233 °C (451 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000619 CAS Number: 80-07-9 EINECS: 201-247-9 |