Stampa…
2,2,2-Trifluoroethyl acrylate ≥98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,2,2-Trifluoroethylacrylate, Acrylic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester
Stabilization: stabilizzata con idrossichinone monometil etere
A18235.06 A18235.14
A18235.06EA 40.6 EUR
A18235.06 A18235.14
2,2,2-Trifluoroethyl acrylate ≥98% stabilizzato
2,2,2-Trifluoroethyl acrylate
Stabilized with 200 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98% CAS No.: 407-47-6 Molecular Formula: C5H5F3O2 Formula Weight: 154.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 12°(53°F) Refractive Index: 1.3500 Odour: Pungent Boiling Point: 91-93° Beilstein Reference: 1756611 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00000444
Formula: C₅H₅F₃O₂
Peso molecolare: 154,09 g/mol
Punto di ebollizione: 91…93 °C
Densità: 1,216
Flash Pt: 12 °C (53 °F)
MDL Number: MFCD00000444
CAS Number: 407-47-6
EINECS: 206-987-6
UN: 3272
ADR: 3,II