Methyl-o-anisate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 606-45-1
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Flash Point:
Formula:
C₉H₁₀O₃ Punto di ebollizione: 246…248 °C Densità: 1,160 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008423 CAS Number: 606-45-1 EINECS: 210-118-6 |