Tetramethylene sulphoxide ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 1600-44-8
Molecular Formula: C4H8OS
Formula Weight: 104.17
Flash Point: 112°(233°F)
Refractive Index: 1.5200
Boiling Point: 235-237°
Beilstein Reference: 105274
MDL No.: MFCD00005477
Formula:
C₄H₈OS Punto di ebollizione: 235…237 °C Densità: 1,173 Flash Pt: 112 °C (233 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005477 CAS Number: 1600-44-8 EINECS: 216-493-2 |