Tosilisocianato ≥95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-Isocianatosulfonil-toluene
Purity: 95%
CAS No.: 4083-64-1
Molecular Formula: C8H7NO3S
Formula Weight: 197.21
Flash Point: 145°(293°F)
Refractive Index: 1.5350
Odour: Irritating
Melting Point: 5°
Boiling Point: 144°/10mm
Beilstein Reference: 391287
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00002030
Formula:
C₈H₇NO₃S Punto di ebollizione: 144 °C (10 mmHg) Punto di fusione: 5 °C Densità: 1,295 Flash Pt: 145 °C (293 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002030 CAS Number: 4083-64-1 EINECS: 223-810-8 UN: 2206 ADR: 6.1,III |