Stampa…
Bis(4-hydroxyphenyl)sulphone ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A17342.0B A17342.30
A17342.0BEA 132 EUR
A17342.0B A17342.30
Bis(4-hydroxyphenyl)sulphone ≥99%
Bis(4-hydroxyphenyl)sulphone
Purity: 99% CAS No.: 80-09-1 Molecular Formula: C12H10O4S Formula Weight: 250.28 Melting Point: 245-250° Beilstein Reference: 2052954
Formula: C₁₂H₁₀O₄S
Punto di fusione: 245…250 °C
Densità: 1,366
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002350
CAS Number: 80-09-1
EINECS: 201-250-5