Stampa…
Isopropyl trifluoroacetate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A17322.14 A17322.22
A17322.14EA 36.9 EUR
A17322.14 A17322.22
Isopropyl trifluoroacetate ≥97%
Isopropyl trifluoroacetate
Purity: 97% CAS No.: 400-38-4 Molecular Formula: CF3CO2CH(CH3)2 Formula Weight: 156.10 Flash Point: -8°(17°F) Refractive Index: 1.3190 Melting Point: -78° Boiling Point: 73° Beilstein Reference: 1764312 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00013566
Formula: C₅H₇F₃O₂
Punto di ebollizione: 73 °C
Punto di fusione: < –78 °C
Densità: 1,108
Flash Pt: –8 °C (17 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013566
CAS Number: 400-38-4
EINECS: 206-922-1
UN: 2924
ADR: 3,II