Stampa…
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-s-triazine, 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazine, 2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine
A17201.06 A17201.14 A17201.22
A17201.06EA 111 EUR
A17201.06 A17201.14 A17201.22
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine ≥98%
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine
Purity: 98% CAS No.: 3682-35-7 Molecular Formula: C18H12N6 Formula Weight: 312.34 Melting Point: 248-252° Beilstein Reference: 282581 Merck Reference: 14,9750 MDL No.: MFCD00006045
Formula: C₁₈H₁₂N₆
Peso molecolare: 312.33 g/mol
Punto di fusione: 248…252 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006045
CAS Number: 3682-35-7
EINECS: 222-965-9