Stampa…
Idrocloruro di 2-etilfenilidrazina ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A16853.09 A16853.18 A16853.30
A16853.09EA 50.6 EUR
A16853.09 A16853.18 A16853.30
Idrocloruro di 2-etilfenilidrazina ≥98%
Idrocloruro di 2-etilfenilidrazina
Purity: 98% CAS No.: 19398-06-2 Molecular Formula: C8H12N2.HCl Formula Weight: 172.66 Melting Point: ca 178° dec. Beilstein Reference: 3697547 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00071599
Formula: C₈H₁₃ClN₂
Punto di fusione: ∼ 178 °C (dec.)
Densità: 1,21
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00071599
CAS Number: 19398-06-2
EINECS: 421-460-2
ADR: 9,III