2,3-Dimethylphenylhydrazinium hydrochloride ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-(2,3-Dimethylphenyl)hydrazine hydrochloride, 2,3-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride, (2,3-Dimethylphenyl)hydrazine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 56737-75-8
Molecular Formula: C8H12N2.HCl
Formula Weight: 172.66
Melting Point: ca 210° dec.
Beilstein Reference: 6096287
Formula:
C₈H₁₃ClN₂ Peso molecolare: 172,66 g/mol Punto di fusione: ∼ 210 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013380 CAS Number: 56737-75-8 |