Acetato di vinile ≥99% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Vinile acetato
Stabilization:
stabilizzata con idrossichinone
Stabilized with 8-12 ppm hydroquinone
Purity: 99%
CAS No.: 108-05-4
Molecular Formula: C4H6O2
Formula Weight: 86.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -8°(18°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.932
Refractive Index: 1.3960
Appearance: Colourless
Odour: Sweet
Melting Point: -100°
Boiling Point: 72-73°
Beilstein Reference: 1209327
Merck Reference: 14,9992
UN No.: 1301
MDL No.: MFCD00008713
Formula:
C₄H₆O₂ Peso molecolare: 86.09 g/mol Punto di ebollizione: 72…73 °C Punto di fusione: –100 °C Densità: 0.932 Flash Pt: –8 °C (18 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00008713 CAS Number: 108-05-4 EINECS: 203-545-4 UN: 1301 ADR: 3 II Merck Index: 14,9992 |