4-Methoxybenzaldehyde dimethyl acetal ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 2186-92-7
Molecular Formula: C10H14O3
Formula Weight: 182.22
Flash Point: 97°(206°F)
Refractive Index: 1.5055
Odour: Pleasant
Boiling Point: 253°
Beilstein Reference: 2048930
MDL No.: MFCD00036507
Formula:
C₁₀H₁₄O₃ Punto di ebollizione: 253 °C Densità: 1,068 Flash Pt: 97 °C (206 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036507 CAS Number: 2186-92-7 EINECS: 218-577-4 |