Methyl-2-bromo-5-methoxybenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Methyl 2-bromo-5-methoxybenzoate, 2-Bromo-5-methoxybenzoic acid methyl ester
Purity: 98%
CAS No.: 35450-36-3
Molecular Formula: C9H9BrO3
Formula Weight: 245.08
Flash Point:
Formula:
C₉H₉BrO₃ Punto di ebollizione: 271 °C Densità: 1,52 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051594 CAS Number: 35450-36-3 |