Stampa…
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine, 2-Hydrazinobenzotrifluoride
A14781.03 A14781.06
A14781.03EA 40.2 EUR
A14781.03 A14781.06
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine ≥97%
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
Purity: 97% CAS No.: 365-34-4 Molecular Formula: C7H7F3N2 Formula Weight: 176.14 Melting Point: 57-63° Beilstein Reference: 641592
Formula: C₇H₇F₃N₂
Peso molecolare: 176,14 g/mol
Punto di fusione: 57…63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052687
CAS Number: 365-34-4