4-Chlorophenylhydrazinium chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Chlorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(4-Chlorophenyl)hydrazine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 1073-70-7
Molecular Formula: C6H7ClN2.HCl
Formula Weight: 179.05
Odour: Odourless
Melting Point: ca 216° dec.
Beilstein Reference: 3596254
MDL No.: MFCD00012943
Formula:
C₆H₈Cl₂N₂ Peso molecolare: 179,05 g/mol Punto di fusione: ∼ 216 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012943 CAS Number: 1073-70-7 EINECS: 214-030-9 |