Stampa…
2-Chlorophenylhydrazinium chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A14136.06 A14136.14 A14136.22
A14136.06EA 29.3 EUR
A14136.06 A14136.14 A14136.22
2-Chlorophenylhydrazinium chloride ≥97%
2-Chlorophenylhydrazinium chloride
Purity: 97% CAS No.: 41052-75-9 Molecular Formula: C6H7ClN2.HCl Formula Weight: 179.05 Melting Point: ca 201° dec. Beilstein Reference: 3699381
Formula: C₆H₈Cl₂N₂
Punto di fusione: ∼ 201 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012928
CAS Number: 41052-75-9
EINECS: 255-194-1