Stampa…
Sodio citrato bibasico 1,5-idrato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A14001.30 A14001.0B A14001.0I
A14001.30EA 27.5 EUR
A14001.30 A14001.0B A14001.0I
Sodio citrato bibasico 1,5-idrato ≥99%
Sodio citrato bibasico 1,5-idrato
Purity: 99% CAS No.: 6132-05-4 Molecular Formula: C6H6Na2O7.1.5H2O Formula Weight: 263.11 (236.09anhy) Melting Point: 149° dec. MDL No.: MFCD00150445
Formula: C₆H₆Na₂O₇·1.5H₂O
Punto di fusione: 149 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150445
CAS Number: 6132-05-4
EINECS: 205-623-3