3,4-Dichlorophenylhydrazinium chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3,4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(3,4-Dichlorophenyl)hydrazine hydrochloride
Purity: 98+%
CAS No.: 19763-90-7
Molecular Formula: C6H6Cl2N2.HCl
Formula Weight: 213.50
Melting Point: ca 229° dec.
Beilstein Reference: 3703934
Formula:
C₆H₇Cl₃N₂ Peso molecolare: 213,49 g/mol Punto di fusione: ∼ 229 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012937 CAS Number: 19763-90-7 EINECS: 243-278-0 |