2-Fluorophenylhydrazinium chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 2924-15-4
Molecular Formula: C6H7FN2.HCl
Formula Weight: 162.60
Melting Point: ca 205° dec.
Beilstein Reference: 3627985
Formula:
C₆H₈ClFN₂ Punto di fusione: ∼ 205 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012927 CAS Number: 2924-15-4 EINECS: 220-885-9 |