Stampa…
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 4-(p-Nitrobenzyl)Pyridine
A13564.06 A13564.14 A13564.22
A13564.06EA 38.5 EUR
A13564.06 A13564.14 A13564.22
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine ≥98%
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine
Purity: 98+% CAS No.: 1083-48-3 Molecular Formula: C12H10N2O2 Formula Weight: 214.22 Melting Point: 69-72° Beilstein Reference: 170877
Formula: C₁₂H₁₀N₂O₂
Punto di fusione: 69…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006445
CAS Number: 1083-48-3
EINECS: 214-108-2