Tetraidrotiofene 1,1-diossido ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Tetrahydrothiophene-1,1-dioxide, Tetramethylene sulphone, Tetrahydrothiophene 1,1-dioxide
Purity: 99%
CAS No.: 126-33-0
Molecular Formula: C4H8O2S
Formula Weight: 120.17
Flash Point: 166°(330°F)
Refractive Index: 1.4825
Odour: Weak, characteristic
Melting Point: 25-28°
Boiling Point: 285°
Beilstein Reference: 107765
Merck Reference: 14,8955
MDL No.: MFCD00005484
Formula:
C₄H₈O₂S Peso molecolare: 120,17 g/mol Punto di ebollizione: 285 °C Punto di fusione: 25…28 °C Densità: 1,261 Flash Pt: 166 °C (330 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005484 CAS Number: 126-33-0 EINECS: 204-783-1 Merck Index: 14,8955 |