Metile acrilato ≥99% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Stabilization:
stabilizzata con idrossichinone monometil etere
Stabilized with ca 15 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 99%
CAS No.: 96-33-3
Molecular Formula: CH2=CHCO2CH3
Formula Weight: 86.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -3°(26°F)
Refractive Index: 1.4030
Odour: Stench
Melting Point: -75°
Boiling Point: 79-81°
Beilstein Reference: 605396
Merck Reference: 14,6011
UN No.: 1919
MDL No.: MFCD00008627
Formula:
C₄H₆O₂ Punto di ebollizione: 79…81 °C Punto di fusione: –75 °C Densità: 0,956 Flash Pt: –3 °C (26 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00008627 CAS Number: 96-33-3 EINECS: 202-500-6 UN: 1919 ADR: 3,II Merck Index: 14,6011 |