3,4-Dimethylphenylhydrazinium chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 60481-51-8
Molecular Formula: C8H12N2.HCl
Formula Weight: 172.66
Melting Point: ca 195° dec.
Beilstein Reference: 6096060
Formula:
C₈H₁₃ClN₂ Punto di fusione: ∼ 195 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052270 CAS Number: 60481-51-8 |