Methyl-p-anisate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
4-Methoxybenzoic acid methyl ester, 4-Anisic acid methyl ester, p-Anisic acid methyl ester, Methyl 4-methoxybenzoate
Purity: 98+%
CAS No.: 121-98-2
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Flash Point:
Formula:
C₉H₁₀O₃ Peso molecolare: 166,18 g/mol Punto di ebollizione: 244…245 °C Punto di fusione: 48…51 °C Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008437 CAS Number: 121-98-2 EINECS: 204-513-2 |