Stampa…
Benzophenone hydrazone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A12266.0B A12266.18 A12266.30
A12266.0BEA 236 EUR
A12266.0B A12266.18 A12266.30
Benzophenone hydrazone ≥98%
Benzophenone hydrazone
Purity: 98+% CAS No.: 5350-57-2 Molecular Formula: C13H12N2 Formula Weight: 196.25 Flash Point: 146°(294°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 225-230°/55mm Beilstein Reference: 1910177 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007624
Formula: C₁₃H₁₂N₂
Punto di ebollizione: 225…230 °C (55 mmHg)
Punto di fusione: 96…100 °C
Densità: 1,1
Flash Pt: 146 °C (294 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007624
CAS Number: 5350-57-2
EINECS: 226-321-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III