Stampa…
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)acetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A12114.06 A12114.03
A12114.06EA 91 EUR
A12114.06 A12114.03
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)acetic acid ≥98%
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 458-09-3 Molecular Formula: C8H7FO3 Formula Weight: 170.14 Melting Point: 130-133° MDL No.: MFCD00004348
Formula: C₈H₇FO₃
Punto di fusione: 130…133 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004348
CAS Number: 458-09-3
EINECS: 207-275-8