2,6-Dichlorophenylhydrazinium chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 50709-36-9
Molecular Formula: C6H6Cl2N2.HCl
Formula Weight: 213.50
Melting Point: ca 225° dec.
Beilstein Reference: 4569738
Formula:
C₆H₇Cl₃N₂ Punto di fusione: ∼ 225 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012930 CAS Number: 50709-36-9 EINECS: 256-730-7 |