Methyl-3,4,5-trimethoxybenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 1916-07-0
Molecular Formula: C11H14O5
Formula Weight: 226.23
Melting Point: 81-85°
Boiling Point: 274-275°
MDL No.: MFCD00008431
Formula:
C₁₁H₁₄O₅ Punto di ebollizione: 274…275 °C Punto di fusione: 81…85 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008431 CAS Number: 1916-07-0 EINECS: 217-629-3 |