Allyl trifluoroacetate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 383-67-5
Molecular Formula: CH2=CHCH2O2CCF3
Formula Weight: 154.09
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.3360
Boiling Point: 73-75°
Beilstein Reference: 1766312
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00013567
Formula:
C₅H₅F₃O₂ Punto di ebollizione: 73…75 °C Densità: 1,183 Flash Pt: –1 °C (30 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013567 CAS Number: 383-67-5 EINECS: 206-853-7 UN: 2924 ADR: 3,II |