2,4-Difluorophenylhydrazinium chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 51523-79-6
Molecular Formula: C6H6F2N2.HCl
Formula Weight: 180.59
Melting Point: ca 255° dec.
Beilstein Reference: 5411448
Formula:
C₆H₇ClF₂N₂ Punto di fusione: ∼ 255 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013383 CAS Number: 51523-79-6 |