Stampa…
Oxamide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A11570.0E A11570.22 A11570.36
A11570.0EEA 400 EUR
A11570.0E A11570.22 A11570.36
Oxamide ≥98%
Oxamide
Purity: 98+% CAS No.: 471-46-5 Molecular Formula: C2H4N2O2 Formula Weight: 88.07 Odour: Odourless Melting Point: ca 350° dec. Beilstein Reference: 1743262 Merck Reference: 14,6918 MDL No.: MFCD00008007
Formula: C₂H₄N₂O₂
Peso molecolare: 88,07 g/mol
Punto di fusione: ∼ 350 °C (dec.)
Densità: 1,667
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008007
CAS Number: 471-46-5
EINECS: 207-442-5
Merck Index: 14,6918