Stampa…
Methyl-3,5-dimethoxybenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 3,5-dimethoxybenzoate, 3,5-Dimethoxybenzoic acid methyl ester
A11486.09 A11486.18
A11486.09EA 32.4 EUR
A11486.09 A11486.18
Methyl-3,5-dimethoxybenzoate ≥98%
Methyl-3,5-dimethoxybenzoate
Purity: 98% CAS No.: 2150-37-0 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 40-43° Boiling Point: 298° Beilstein Reference: 2693126 MDL No.: MFCD00008432
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Peso molecolare: 196,2 g/mol
Punto di ebollizione: 298 °C
Punto di fusione: 40…43 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008432
CAS Number: 2150-37-0
EINECS: 218-423-6