Stampa…
1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulphonic acid disodium salt monohydrate ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Catechol-3,5-disulphonic acid disodium salt monohydrate, 4,5-Dihydroxy-1,3-benzenedisulphonic acid disodium salt monohydrate, Tiron monohydrate, 3,5-Pyrocatecholdisulphonic acid disodium salt monohydrate, Disodium 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulphonate monohydrate
A11439.14 A11439.22 A11439.36
A11439.14EA 32.2 EUR
A11439.14 A11439.22 A11439.36
1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulphonic acid disodium salt monohydrate ≥97%
1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulphonic acid disodium salt monohydrate
Purity: 97% CAS No.: 270573-71-2 Molecular Formula: C6H4Na2O8S2.H2O Formula Weight: 332.23 (314.21anhy) Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4629740 Merck Reference: 14,9465 MDL No.: MFCD00007473
Formula: C₆H₄Na₂O₈S₂·1H₂O
Peso molecolare: 332,22 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149531
CAS Number: 270573-71-2
EINECS: 205-741-5
Merck Index: 14,9465