3,5-Dimethylphenylhydrazinium chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 60481-36-9
Molecular Formula: C8H12N2.HCl
Formula Weight: 172.66
Melting Point: 180° dec.
MDL No.: MFCD00052269
Formula:
C₈H₁₃ClN₂ Punto di fusione: 180 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052269 CAS Number: 60481-36-9 |