2,3-Dichlorophenylhydrazinium chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 21938-47-6
Molecular Formula: C6H6Cl2N2.HCl
Formula Weight: 213.49
Melting Point: ca 204° dec.
Beilstein Reference: 3708910
Formula:
C₆H₇Cl₃N₂ Punto di fusione: ∼ 204 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052265 CAS Number: 21938-47-6 |