Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 35387-93-0
Molecular Formula: C9H9IO3
Formula Weight: 292.07
Melting Point: 93-95°
Beilstein Reference: 2692711
Formula:
C₉H₉IO₃ Punto di fusione: 93…95 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052925 CAS Number: 35387-93-0 |