Stampa…
Allyl phenyl sulphone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A10401.06 A10401.14
A10401.06EA 41.8 EUR
A10401.06 A10401.14
Allyl phenyl sulphone ≥98%
Allyl phenyl sulphone
Purity: 98% CAS No.: 16212-05-8 Molecular Formula: C9H10O2S Formula Weight: 182.24 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 111-113°/0.5mm MDL No.: MFCD00014739
Formula: C₉H₁₀O₂S
Punto di ebollizione: 111…113 °C (0,5 mmHg)
Densità: 1,189
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014739
CAS Number: 16212-05-8
EINECS: 240-338-8