2-Ethylhexyl methacrylate ≥98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Methacrylic acid 2-ethylhexyl ester
Stabilization:
stabilizzata con idrossichinone monometil etere
Stabilized with 4-methoxyphenol
Purity: 98%
CAS No.: 688-84-6
Molecular Formula: C12H22O2
Formula Weight: 198.31
Flash Point: 92°(198°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.885
Refractive Index: 1.4380
Appearance: Colourless
Odour: Ether-like
Melting Point: -50°
Boiling Point: 218°
Beilstein Reference: 1769420
MDL No.: MFCD00009494
Monomer used in the preparation of polymethacrylate polymers
Formula:
C₁₂H₂₂O₂ Peso molecolare: 198,31 g/mol Punto di ebollizione: 218 °C Punto di fusione: –50 °C Densità: 0,885 Flash Pt: 92 °C (198 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009494 CAS Number: 688-84-6 EINECS: 211-708-6 |