Zinc(II) acetylacetonate monohydrate
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 14363-15-6
Molecular Formula: C10H14O4Zn.H2O
Formula Weight: 281.60 (263.59anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.6
Melting Point: 136-138° dec.
MDL No.: MFCD00000035
Formula:
C₁₀H₁₄O₄Zn·1H₂O Punto di fusione: 136…138 °C (dec.) Densità: 1,6 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000035 CAS Number: 14363-15-6 EINECS: 237-860-3 |