Stampa…
2-Etilesil acrilato 99+% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Acrylic acid 2-ethylhexyl ester
410110010 410110025 410110250
ACRO410110010EA 78.6 EUR
ACRO410110010 ACRO410110025 ACRO410110250
2-Etilesil acrilato 99+% stabilizzato
2-Etilesil acrilato
Formula: C₁₁H₂₀O₂
Peso molecolare: 184,28 g/mol
Punto di ebollizione: 215…219 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –90 °C
Densità: 0,88 g/cm³
Flash Pt: 86 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009495
CAS Number: 103-11-7
EINECS: 203-080-7
UN: 3334
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 10 to 20 ppm MEHQ
Acidity ≤0.01 % (as acrylic acid)