Stampa…
Diisopropanolamina 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
407805000 407800025
ACRO407805000EA 28 EUR
ACRO407805000 ACRO407800025
Diisopropanolamina 99%
Diisopropanolamina
Formula: C₆H₁₅NO₂
Punto di ebollizione: 249…250 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 33 °C
Densità: 1,0038 g/cm³
Flash Pt: 126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004531
CAS Number: 110-97-4
EINECS: 203-820-9
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Low melting mass
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4615 to 1.4635 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥98.5 %