Stampa…
2-Ethylhexyl methacrylate 99% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
371170010 371170050
ACRO371170010EA 90.8 EUR
ACRO371170010 ACRO371170050
2-Ethylhexyl methacrylate 99% stabilizzato
2-Ethylhexyl methacrylate
Formula: C₁₂H₂₂O₂
Punto di ebollizione: 120 °C (18 mmHg)
Punto di fusione: –50 °C
Densità: 0,884 g/cm³
Flash Pt: 92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009494
CAS Number: 688-84-6
EINECS: 211-708-6
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Stabilizer 40 to 60 ppm MEHQ