Stampa…
Benzophenone imine 97% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
368590050 368590250 368591000
ACRO368590050EA 81 EUR
ACRO368590050 ACRO368590250 ACRO368591000
Benzophenone imine 97% stabilizzato
Benzophenone imine
Formula: C₁₃H₁₁N
Punto di ebollizione: 216 °C (75 mmHg)
Punto di fusione: –30 °C
Densità: 1,08 g/cm³
Flash Pt: 145 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001760
CAS Number: 1013-88-3
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6170 to 1.6190 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer Approx. 0.02 % w/w Hydroquinone