Stampa…
4-Methoxybenzaldehyde dimethyl acetal 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
352290250 352291000 352295000
ACRO352290250EA 52.5 EUR
ACRO352290250 ACRO352291000 ACRO352295000
4-Methoxybenzaldehyde dimethyl acetal 98%
4-Methoxybenzaldehyde dimethyl acetal
Formula: C₁₀H₁₄O₃
Punto di ebollizione: 235 °C (760 mmHg)
Densità: 1,068 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00036507
CAS Number: 2186-92-7
EINECS: 218-577-4
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5035 to 1.5075 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %