Stampa…
Benzophenone oxime 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
342330050 342330250
342330050.EA 29 EUR
342330050. 342330250.
Benzophenone oxime 98%
Benzophenone oxime
Formula: C₁₃H₁₁NO
Punto di fusione: 140…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00051461
CAS Number: 574-66-3
EINECS: 209-373-6
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 144 °C
HPLC ≥97.5 %