Stampa…
2-Idrossietile acrilato 97% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Hydroxyethyl acrylate, Acrylic acid 2-hydroxyethyl ester
334080010 334080025 334082500
ACRO334080010EA 210 EUR
ACRO334080010 ACRO334080025 ACRO334082500
2-Idrossietile acrilato 97% stabilizzato
2-Idrossietile acrilato
Formula: C₅H₈O₃
Punto di ebollizione: 210…215 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –60 °C
Densità: 1,106 g/cm³
Flash Pt: 99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002865
CAS Number: 818-61-1
EINECS: 212-454-9
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤30 APHA
Stabilizer 200 to 450 ppm MEHQ