Ethyl thiooxamate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₄H₇NO₂S Punto di fusione: 60…66 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00074903 CAS Number: 16982-21-1 |
Appearance | Yellow to orange to ochre Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 60 to 66 °C |
GC | ≥94 % |