Stampa…
2-Amino-1,3,5-triazine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3,5-Triazin-2-amine, 1,3,5-Triazine-2-amine, 1,3,5-Triazine-2-ylamine
295240010 295240050 AC29524.1 AC29524.10
ACRO295240010EA 54.8 EUR
ACRO295240010 ACRO295240050 MAYBAC29524.1 MAYBAC29524.10
2-Amino-1,3,5-triazine 98%
2-Amino-1,3,5-triazine
Formula: C₃H₄N₄
Punto di fusione: 219…224 °C
MDL Number: MFCD00023179
CAS Number: 4122-04-7
EINECS: 223-920-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %